Learn More
3,4-Dimetoxibenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458777 5 g 5 g
15448777 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52203.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1053058-99-3
Fórmula molecular C9H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 196.21
Número MDL MFCD06147747,MFCD09842202
Clave InChI REKFOHFJHBBXOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, 3,4-dimethoxyphenyl hydroxyimino methylamine, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzimidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3,4-dimethoxy, n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzene-1-carboximidamide, n'∼1∼-hydroxy-3,4-dimethoxy-1-benzenecarboximidamide, e-n'-hydroxy-3,4-dimethoxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9723450
Nombre IUPAC N'-hidroxi-3,4-dimetoxibencenocarboximidamida
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(N)=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxybenzamidoxime
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.21
Porcentaje de pureza 97%