Learn More
Hidrobromuro de 3,4-dihidroxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-112330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561861 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10206380 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10338650 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10561861
Marca: Thermo Scientific Acros 228572500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16290-26-9 | C7H10BrNO2 | 220.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16290-26-9
Fórmula molecular C7H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 220.07
Número MDL MFCD00012859
Clave InChI BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
PubChem CID 13343562
Nombre IUPAC 4-(aminometil)benceno-1,2-diol;hidrobromuro
SMILES [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >180.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2NH2·HBr
Cantidad 250 mg
Beilstein 13, 796
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino