Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihidroxi-DL-fenilalanina, 98 %
Código de producto. 11344288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344288 100 g 100 g
11364288 5 g 5 g
11354288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344288 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 041535.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-84-3
Fórmula molecular C9H11NO4
Peso molecular (g/mol) 197.19
Número MDL MFCD00063060
Clave InChI WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
PubChem CID 836
ChEBI CHEBI:49168
Nombre IUPAC Ácido 2-amino3-(3,4-dihidroxifenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Índice Merck 14,3420
Información de solubilidad Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.19
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo