Learn More
Clorhidrato de 3,4-difluorofenilhidrazina, 98 %
Código de producto. 11306589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306589 1 g 1 g
11316589 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875664-54-3
Fórmula molecular C6H7ClF2N2
Peso molecular (g/mol) 180.58
Número MDL MFCD03094170
Clave InChI QTEJTSFVIILHJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, 3,4-difluorophenylhydrazine hydrogen chloride, 3,4-difluorophenylhydrazine hcl, n'-3,4-difluoro-phenyl-hydrazinium, chloride, 3,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride 1:x, 3,4-difluoro-phenyl-hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3,4-difluorophenyl-, hydrochloride
PubChem CID 24721344
Nombre IUPAC (3,4-difluorofenil)hidrazina; clorhidrato
SMILES Cl.NNC1=CC(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼230°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.59
Porcentaje de pureza 98%