Learn More
3,4-Diclorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
It is also a photo-degradation product of the common antibacterial and antifungal agent triclosan along with the dioxin 2,8-dichlorodibenzo-p-dioxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
También es un producto de fotodegradación del triclosán, un agente antibacteriano y antifúngico común, junto con la dioxina 2,8-diclorodibenzo-p-dioxina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en 9,2 g/l de agua a 20 °C. Soluble en alcalinos acuosos, disolventes oxigenados y clorados. Soluble en etanol, benceno, cloroformo y éter etílico.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácido, gases ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácido y cáusticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un área sin drenaje o acceso al alcantarillado. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos.
También es un producto de fotodegradación del triclosán, un agente antibacteriano y antifúngico común, junto con la dioxina 2,8-diclorodibenzo-p-dioxina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en 9,2 g/l de agua a 20 °C. Soluble en alcalinos acuosos, disolventes oxigenados y clorados. Soluble en etanol, benceno, cloroformo y éter etílico.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, ácido, gases ácidos, cloruros ácidos, anhídridos de ácido y cáusticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un área sin drenaje o acceso al alcantarillado. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dichlorophenol |
| Punto de fusión | 64°C to 68°C |
| Punto de ebullición | 252°C to 255°C |
| Olor | Phenol-like |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2020 |
| Beilstein | 1907693 |
| Sinónimo | 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol |
| Información de solubilidad | Slightly soluble ion water 9.2g/L at 20degC. Soluble in aqueous alkali,oxygenated and chlorinated solvents. Soluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163 |
| Mostrar más |