Learn More
3,4-Diclorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489453
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11489453 5 g 5 g
11499453 25 g 25 g
11409463 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11489453
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12338.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6574-99-8
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00016379
Clave InChI KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81051
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 69°C to 74°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2326352
Sinónimo benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 97%