Learn More
3,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-104431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10293990 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10204000 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10409410 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10293990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-76-1
Número MDL MFCD00007768
Clave InChI SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
PubChem CID 7257
ChEBI CHEBI:16767
Nombre IUPAC 3,4-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichloroaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 73.0°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 272.0°C
Temperatura de inflamación 166°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Fórmula lineal Cl2C6H3NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 626
Índice Merck 15, 3063
Información de solubilidad Solubility in water: 0.06g/100mL in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,very soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene
Peso molecular (g/mol) 162.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichloroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.