Learn More
3',4'-Dicloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021291
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11480074 25 g 25 g
11490074 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11480074
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar A13568.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2642-63-9 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2642-63-9
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00000553
Clave InChI WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
Nombre IUPAC 1-(3,4-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dichloroacetophenone
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 742534
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza ≥98%