Learn More
3,4-Dibromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778168 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742101 1 g Frasco de vidrio 1 g
10702115 5 g Frasco de vidrio 5 g
10310944 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10742101
Marca: Thermo Scientific Acros 264520010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3141-26-2
Fórmula molecular C4H2Br2S
Peso molecular (g/mol) 241.93
Número MDL MFCD00005465
Clave InChI VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18452
Nombre IUPAC 3,4-dibromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dibromothiophene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4°C to 5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 2.1300g/mL
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6390 to 1.641
Cantidad 1 g
Gravedad específica 2.13
Sinónimo thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dibromothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.