Learn More
Ácido 3,4-diaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. 10530404
Marca: Thermo Scientific Acros 112105000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-05-6
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007726
Clave InChI HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
Nombre IUPAC ácido 3,4-diaminobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 14, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo