Learn More
3,4-Di-o-acetil-L-arabinal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10785673 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785673 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10785673 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal
CAS 3945-18-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12O5
Índice de refracción 1.4580 to 1.46
Número MDL MFCD04112729,MFCD08704080
Cantidad 1 g
Beilstein 17, IV, 2035
Sinónimo 3,4-di-o-acetyl-l-arabinal, 3s,4s-3-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl acetate, d-di-o-acetylarabinal, di-o-acetyl-d-arabinal, 3,4-di-o-acetyl-d-ribal, 3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,2-dideoxy-d-erythro-pent-1-enopyranose diacetate, 3s,4s-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3s,4s-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-erythro-pent-1-enitol 3,4-diacetate
Clave InChI OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1COC=C[C@H]1OC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de [(3R,4S)-4-acetiloxi-3,4-dihidro-2H-piran-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 200.19
PubChem CID 8030588
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física petróleo, aceite