Learn More
3,4'-bis(trifluorometil)benzofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15428909
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15428909
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09642.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21084-22-0
Fórmula molecular C15H8F6O
Peso molecular (g/mol) 318.218
Número MDL MFCD00013561
Clave InChI HWBXNAPXNCBCQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4'-bis trifluoromethyl benzophenone, 3,4'-di trifluoromethyl benzophenone, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanone, 3-trifluoromethyl phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanone, methanone, 3-trifluoromethyl phenyl 4-trifluoromethyl phenyl, 3,4-bis trifluoromethyl benzophenone, benzophenone, 3,4'-bis trifluoromethyl
PubChem CID 736046
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]-[4-(trifluorometil)fenil]metanona
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3064970
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.22
Porcentaje de pureza 99%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.