Learn More
Ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023173
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
11497767 250 g 250 g
11487767 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11497767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16303.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169.11 g/mol
This chemical is used for the determination of cerium, titanium, phosphate and nitrite with the spectrophotometry. It's also used in the manufacture of thiazine dyes, oxazine dyes, drugs, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Esta sustancia química se utiliza para la determinación de cerio, titanio, fosfato y nitrito con la espectrofotometría. También se utiliza en la fabricación de colorantes de tiazina, colorantes de oxazina, fármacos, etc.
Solubilidad
Es soluble en alcohol, éter, glicerol, acetona insignificante en benceno, cloroformo, éter de petróleo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Sensible a la luz. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5995-86-8
Fórmula molecular C7H5O5
Peso molecular (g/mol) 169.11
Número MDL MFCD00149098
Clave InChI LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
Nombre IUPAC ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico;hidrato
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Sensibilidad Sensible a la luz
Índice Merck 144345
Información de solubilidad It is soluble in alcohol,ether,glycerol,acetone negligible in benzene,chloroform,petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.14 (170.12 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 0.99