Learn More
3,4,5-Trifluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400148
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11400148 1 g 1 g
11410148 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11400148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23718.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99627-05-1
Fórmula molecular C6H3F3O
Peso molecular (g/mol) 148.084
Número MDL MFCD00042427
Clave InChI ZRTWIJKGTUGZJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-phenol, pubchem2316, 3,4,5-trifluoropheno, acmc-209sdi, ksc486m6r, 3 , 4 , 5-trifluorophenol, phenol, 3,4,5-trifluoro-9ci, 3,4,5-trifluorophenol
PubChem CID 2777943
Nombre IUPAC 3,4,5-Trifluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorophenol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 177°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 8830884
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 97%