Learn More
3,4,5-Trifluorobenzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364066 250 mg 250 miligramos
11344066 1 g 1 g
11354066 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19190.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 235088-69-4
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00236318
Clave InChI AJGBQAAXUVSBCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trifluorobenzylamine, 3,4,5-trifluorophenyl methanamine, 3,4,5-trifluorobenzyl amine, 3,4,5-trifluorophenyl methylamine, 1-3,4,5-trifluorophenyl methanamine, 3, 4, 5-trifluorobenzylamine, pubchem7403, acmc-1cfos, rarechem al bw 0701, benzenemethanamine,3,4,5-trifluoro
PubChem CID 2777048
Nombre IUPAC (3,4,5-trifluorofenil)metanamina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4,5-Trifluorobenzylamine
Índice de refracción 1.4736
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 97%