Learn More
Ácido 3-(4,5-difenil-1,3-oxazol-2-il)propanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2699068
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10742133
Marca: Thermo Scientific Maybridge SS00042DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21256-18-8
Fórmula molecular C18H15NO3
Peso molecular (g/mol) 293.32
Número MDL MFCD00215977
Clave InChI OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
Nombre IUPAC ácido 3-(4,5-difenil-1,3-oxazol-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 7023
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.32
Porcentaje de pureza 97%