Learn More
3-(4,4-Dimetil-2-oxazolinil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446897 1 g 1 g
15456897 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33997.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68981-86-2
Fórmula molecular C10H12N2O
Peso molecular (g/mol) 176.219
Número MDL MFCD01313220
Clave InChI XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
PubChem CID 2736129
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-2-piridin-3-il-5H-1,3-oxazol
SMILES CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Punto de fusión 25°C to 27°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 97%