Learn More
3-(3-piridil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460929 5 g 5 g
15470929 250 mg 250 miligramos
15450929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63941.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64090-98-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
3-(3-Pyridyl)-L-alanine is a antimycobacterial cyclodepsipeptide. PyrA is used to activate other aromatic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-(3-piridil)-L-alanina es un ciclodepsipéptido antimicobacteriano. PyrA se utiliza para activar otros ácidos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en solución transparente (0,3 gramos en 2 ml de DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64090-98-8
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00079676
Clave InChI DFZVZEMNPGABKO-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo 3-3-pyridyl-l-alanine, l-3-pyridylalanine, s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, h-3-pal-oh, 3-3-pyridyl alanine, 2s-2-amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, l-3-3-pyridyl-alanine, 3'-pyridyl-l-ala, h-beta-3-pyridyl-ala-oh, 2s-2-amino-3-pyridin-3-ylpropanoic acid
PubChem CID 152953
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-tiofen-3-ilpropanoico
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Punto de fusión 248°C to 252°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 4351583
Información de solubilidad Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF).
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo