Learn More
3-(3-piridil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-(3-Pyridyl)-L-alanine is a antimycobacterial cyclodepsipeptide. PyrA is used to activate other aromatic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-(3-piridil)-L-alanina es un ciclodepsipéptido antimicobacteriano. PyrA se utiliza para activar otros ácidos aromáticos.
Solubilidad
Soluble en solución transparente (0,3 gramos en 2 ml de DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3-Pyridyl)-L-alanine |
| Punto de fusión | 248°C to 252°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Beilstein | 4351583 |
| Información de solubilidad | Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |