Learn More
3-(3-Nitrofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
15455227 2 g 2 g
15465227 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 15455227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32498.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59843-77-5
Fórmula molecular C9H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD00106146
Clave InChI RUWXJVIBNZSEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl pyrazole, 3-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl pyrazole, 5-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl-2h-pyrazole, 3-nitro phenylpyrazole, pubchem22739
PubChem CID 2737070
Nombre IUPAC 5-(3-nitrofenil)-1H-pirazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 97%