Learn More
3-(3-Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439580 250 mg 250 miligramos
11449580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50883.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21767-12-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.246
Número MDL MFCD07801211
Clave InChI RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
PubChem CID 14497355
Nombre IUPAC 3-(2-metoxifenoxi)pirrolidina
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%