Learn More
3,3-Dimetilpiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11339969 250 mg 250 miligramos
11349969 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11339969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25753.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-12-0
Fórmula molecular C7H15N
Peso molecular (g/mol) 113.20
Número MDL MFCD00005995
Clave InChI CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70942
Nombre IUPAC 3,3-dimetilpiperidina
SMILES CC1(C)CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylpiperidine
Densidad 0.81
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4475
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 95%