Learn More
3,3-Dimetil-2-butanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103090 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10477520 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11974821 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10103090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131255000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-97-8
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00008846
Clave InChI PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pinacolone, 3,3-dimethyl-2-butanone, tert-butyl methyl ketone, pinacolin, 2-butanone, 3,3-dimethyl, pinacoline, t-butyl methyl ketone, methyl tert-butyl ketone, pinakolin, 2,2-dimethylbutanone
PubChem CID 6416
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 3-Dimethyl-2-butanone
Nombre de nota 96%
Punto de fusión -52.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 106.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH3
Índice de refracción 1.3950 to 1.3980
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 694
Índice Merck 15, 7551
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Dimethyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.