missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,3'-Diindolylmethane, MedChemExpress

Código de producto. 16461196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461196 200 mg 200 miligramos
16486916 100 mg 100 miligramos
16431786 500 mg 500 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461196

Marca: Medchem Express HY15758

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.

3,3'-Diindolylmethane is a strong, pure androgen receptor (AR) antagonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,3'-Diindolylmethane
Forma física Solid
CAS 1968-05-4
Color White to Off-White
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DIM Arundine HB 236
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (405.99 mM)
SMILES C1(CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CNC4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.31
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.