Learn More
3,3'-Difluorobifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329375 1 g 1 g
11339375 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16740.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190.19 g/mol
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,3′-difluorobifenilo es un material utilizado en dispositivos de visualización ferroeléctricos
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 396-64-5
Fórmula molecular C12H8F2
Peso molecular (g/mol) 190.19
Número MDL MFCD00039216
Clave InChI GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123058
Nombre IUPAC 1-fluoro-3-(3-fluorofenil)benceno
SMILES FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Difluorobiphenyl
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.21
Punto de ebullición 130°C (14 mmHg)
Índice de refracción 1.568
Cantidad 1 g
Número UN UN3151
Beilstein 2046445
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.19
Porcentaje de pureza 97%