Learn More
Hidrato de tetrahidrocloruro de 3,3'-Diaminobencidina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042344
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444629 5 g 5 g
15454629 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62216.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Sustrato de peroxidasa muy utilizado para las técnicas de inmunotransferencia y de tinción inmunohistoquímica.
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa
3,3′-diaminobencidina-tetrahidrocloruro-dihidrato (DAB) se ha utilizado como cromógeno en la detección del complejo antígeno-anticuerpo. Es uno de los marcadores más potentes que se utilizan en inmunoquímica, principalmente en microscopio óptico y electrónico. Se utiliza como tinción histológica para la actividad de la peroxidasa. La reacción entre la 3,3′-Diaminobencidina y la peroxidasa forma un producto visible e insoluble. Este enfoque se ha utilizado para analizar la actividad de la glutamato descarboxilasa en secciones del cerebelo de rata y para detectar la presencia de peroxidasa de rábano picante en superficies celulares cultivadas.
Solubilidad
Soluble al 5 % (m/v) en agua
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. El polvo tiene una vida útil de 3 años. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Higroscópica. Almacenar con desecante. Manipular en nitrógeno, proteger de la humedad. Almacenar en nitrógeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868272-85-9
Fórmula molecular C12H18Cl4N4
Peso molecular (g/mol) 360.10
Número MDL MFCD08273058
Clave InChI KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
PubChem CID 23191111
Nombre IUPAC 4-(3,4-diaminofenil)benceno-1,2-diamina;hidrato
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Color Gris
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble at 5%(w/v) in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.11 (Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,3-Diaminobenzidinetetrahydrochloridehydrate