Learn More
(+/-)-3,3'-Di-terc-butil-5,5',6,6'-tetrametilbifenil-2,2'-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029482
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11401550
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26949.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 101203-31-0 | C24H34O2 | 354.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101203-31-0
Fórmula molecular C24H34O2
Peso molecular (g/mol) 354.534
Número MDL MFCD01862439
Clave InChI NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
PubChem CID 3255344
Nombre IUPAC 6-terc-butil-2-(3-terc-butil-2-hidroxi-5,6-dimetilfenil)-3,4-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)C2=C(C(=CC(=C2O)C(C)(C)C)C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Punto de fusión 164°C to 169°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.54
Porcentaje de pureza 99%