Learn More
3-(3-Clorofenil)-3-oxopropanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2699043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10783423 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10170872 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01406DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 21667-62-9
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.60
Número MDL MFCD00067891
Clave InChI IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
Nombre IUPAC 3-(3-clorofenilo)-3-oxopropanonitrilo
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4C(O)CH2CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 97%