Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A BLAUBRAND™ con reborde
Código de producto. 11818361 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Límite de error:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0.10 ml
missing translation for 'unitSize'
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Límite de error unitSize
11818361 50 ml ±0,06 ml paquete de 2
11663199 10 ml ±0,04 ml paquete de 2
12693566 20 ml ±0,04 ml paquete de 2
11808361 25 ml ±0,04 ml paquete de 2
11828361 100 ml ±0.10 ml 2 PCS
11838361 200 ml ±0,15 ml 2 PCS
11708148 250 ml ±0,15 ml paquete de 2
11848361 500 ml ±0,25 ml paquete de 2
10303631 1000 ml ±0,4 ml cada uno
9 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11818361
missing translation for 'mfr': BRAND™ 37048
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabricado con vidrio de borosilicato y de conformidad con los estándares DIN EN ISO 1042, el matraz aforado de clase A BRAND™ Blaubrand™ con reborde evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera. Número de lote y certificado individual incluidos. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato.
  • El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Número de lote y certificado individual incluidos.
  • Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud.
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,06 ml
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,06 ml
Clase A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.