Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Código de producto. 11347534
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11347534 20 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11347534 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor A615020001221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3,3 de fondo redondo para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor sea fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
  • Desechables
  • Vidrio de borosilicato
  • Excelente resistencia a los cambios de temperatura
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño Fondo redondo
Longitud (métrico) 150 mm
Envase Paquete de 100
Diámetro (métrico) 20 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo