Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubo de ensayo de vidrio borosilicatado 3.3
Utilice los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 de fondo redondo Kimble Chase™ para aplicaciones de laboratorio en las que la resistencia al calor es fundamental. Estos tubos de ensayo desechables incorporan paredes gruesas y son esterilizables en autoclave.
Marca: DWK Life Sciences A618020001211
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Desechables
- Vidrio de borosilicato
- Excelente resistencia a los cambios de temperatura
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Fondo redondo | |
Paquete de 100 | |
Tubo de ensayo |
180 mm | |
20 mm |