Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Llaves de paso de vidrio borosilicatado 3,3
Código de producto. 10728141
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4 mm
Descripción:
Tamaño del tapón: NS 12,5
Tamaño del tapón: NS 14,5
Tamaño del tapón: NS 18,8
Incluye:
Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca
Tapón de vidrio macizo
Tapón de vidrio macizo, vías laterales capilares
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Calibre de tapón Descripción Incluye unitSize
10728141 4 mm Tamaño del tapón: NS 18,8 Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca cada uno
10499162 2,5 mm Tamaño del tapón: NS 12,5 Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca paquete de 10
10622571 2,5 mm Tamaño del tapón: NS 14,5 Tapón de vidrio macizo, vías laterales capilares paquete de 10
10160581 2,5 mm Tamaño del tapón: NS 12,5 Tapón de vidrio macizo paquete de 10
10778711 4 mm Tamaño del tapón: NS 14,5 Tapón de vidrio macizo paquete de 10
10489742 4 mm Tamaño del tapón: NS 18,8 Tapón de vidrio macizo cada uno
6 options
Código de producto. 10728141
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 02161804
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Llave de paso
Calibre de tapón 4 mm
Descripción Tamaño del tapón: NS 18,8
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12541-1
Incluye Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca