Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Llave de paso de 2 vías de vidrio borosilicatado 3,3
Código de producto. 10692381
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
10692381 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10692381 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 02431804
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Llave de paso de 2 vías
Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12540-1
Incluye Tapón PTFE y dispositivo de retención de rosca