Learn More
3,3,5,5-Tetrametilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779645 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10636532 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10370904 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
2 options
Código de producto. 10636532
Marca: Thermo Scientific Acros 138390100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14376-79-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001640
Clave InChI OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
Nombre IUPAC 3,3,5,5-tetrametilciclohexan-1-ona
SMILES CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11°C to 12°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8954g/mL
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)4C6H6(=O)
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Gravedad específica 0.8954
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido