Learn More
Solución de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, lista para su uso, alta sensibilidad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430187
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
125 ml
500 ml
Código de producto. 15430187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61325.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
La 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB, n. °de CAS 54827-17-7) es una sustancia cromogénica azul utilizada en técnicas de tinción como la inmunohistoquímica.
TMB is a substrate for horseradish peroxidase. Recommended for ELISA (microwell) procedures,3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El TMB es un sustrato para la peroxidasa de rábano picante. Recomendada para procedimientos ELISA (microwell),la 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina se ha utilizado en un estudio para demostrar que al medir los valores de absorción de sustrato fuera del máximo de absorción, el rango de medición de cualquier ensayo inmunoenzimométrico puede ampliarse significativamente sin poner en peligro las características del ensayo. La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina también se ha utilizado en un estudio para comprender la formación de superestructuras cóncavas CuS con actividad similar a la peroxidasa.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos como el DMSO, el etanol 96 %, la acetona, el cloroformo y el tolueno.
Notas
La solución TMB tiene unos niveles de sensibilidad similares a los de los reactivos de detección quimioluminiscentes. Puede detectar tan solo 0,15 ng. La solución de TMB proporcionada es suficiente para al menos 25 minigeles blot de 10 x 10 cm. Almacenar a de 2 a 8 °C. No exponer el sustrato a la luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54827-17-7
Fórmula molecular C16H20N2
Peso molecular (g/mol) 240.35
Número MDL MFCD00007748
Clave InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3,5-dimetilfenil)-2,6-dimetilanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Nombre de nota Ready-to-Use, high sensitivity
Color Amarillo
Cantidad 500 mL
Número UN UN2810
Beilstein 2808541
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO,96 % Ethanol,Acetone,Chloroform,Toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.35
Forma física Líquido