Learn More
Ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15406957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15406957 1 g 1 g
15416957 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15406957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25173-76-6
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD03425686
Clave InChI FHEOAGCWJWUKJJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3870218
Nombre IUPAC ácido 3-(3,4-dimetilfenil)propanoico
SMILES CC1=C(C)C=C(CCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-3,4-dimethylphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethylphenyl propionic acid, 3,4-dimethylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethylphenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethyl-phenyl-propionic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 96%