Learn More
Ácido 3,3,3-trifluoropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404377
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11404377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20428.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-99-6
Fórmula molecular C3H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 128.05
Número MDL MFCD00153292
Clave InChI KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
Nombre IUPAC ácido 3,3,3-trifluoropropanoico
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Punto de fusión 9°C
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1751796
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.05
Porcentaje de pureza 98%