Learn More
Ácido 3-[2-(trifluorometil)fenil]propiónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15464537 1 g 1 g
15474537 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15464537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31876.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94022-99-8
Fórmula molecular C10H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 218.175
Número MDL MFCD06823965
Clave InChI YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-2-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 2-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 2-trifluoromethyl benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-trifluoromethyl, 3-o-alpha,alpha,alpha-trifluorotolyl propionic acid, acmc-20a31j, 3-2-trifluoromethyl phenyl p, 2-2-carboxyethyl benzotrifluoride
PubChem CID 15284809
ChEBI CHEBI:60707
Nombre IUPAC ácido 3-[2-(trifluorometil)fenil]propanoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 79°C to 86°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.17
Porcentaje de pureza 97%