Learn More
3-(2-tienil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15460499 250 mg 250 miligramos
15450499 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15460499
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H63681.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62561-76-6
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD00077166
Clave InChI WTOFYLAWDLQMBZ-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo 3-2-thienyl-d-alanine, d-2-thienylalanine, r-2-amino-3-thiophen-2-yl propanoic acid, beta-2-thienyl-d-alanine, h-d-thi-oh, 2r-2-amino-3-thiophen-2-ylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-thiophen-2-yl propanoic acid, 2r-2-azanyl-3-thiophen-2-yl-propanoic acid, pubchem18712
PubChem CID 7111750
ChEBI CHEBI:77819
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-tiofen-2-ilpropanoico
SMILES C1=CSC(=C1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Thienyl)-D-alanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido