Learn More
3-(2-Tienil)-1-(p-tolil)-2-propen-1-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11488943 5 g 5 g
11498943 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11488943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11083.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6028-89-3
Fórmula molecular C14H12OS
Peso molecular (g/mol) 228.309
Número MDL MFCD00022532
Clave InChI OUDDTWPBSXBJOY-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo 4'-methyl-3-2-thienyl acrylophenone, 3-2-thienyl-1-p-tolyl-prop-2-en-1-one, 3-thiophen-2-yl-1-p-tolyl prop-2-en-1-one, 1-4-methylphenyl-3-2-thienyl-prop-2-en-1-one, e-3-thiophen-2-yl-1-p-tolyl prop-2-en-1-one, 2e-1-4-methylphenyl-3-thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-4-methylphenyl-3-2-thienyl prop-2-en-1-one, 1-4-methylphenyl-3-thiophen-2-yl prop-2-en-1-one, 4'-methyl-beta-2-thienyl acrylophenone, 2-2-thienylidene-4'-methylacetophenone
PubChem CID 642339
Nombre IUPAC (E)-1-(4-metilfenil)-3-tiofen-2-ilprop-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3- (2-Thienyl)-1- (p-tolyl)-2-propen-1-one
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.32
Porcentaje de pureza 98%