Learn More
3-(2-Pirrolidinil)piperidina, 94 %
Código de producto. 15453357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15453357 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15453357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26049.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS 858262-19-8
Fórmula molecular C9H18N2
Número MDL MFCD08277606
Cantidad 100 mg
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 3-2-pyrrolidinyl piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl-piperidine, 3-pyrrolidin-2-yl piperidine, 3-2-pyrrolidino piperidine, 2-3-piperidinyl pyrrolidine, piperidine,3-2-pyrrolidinyl
Clave InChI QLTZNGNUWYPOSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CNC1)C2CCCN2
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-2-ilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 154.257
PubChem CID 458601
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.26
Porcentaje de pureza 94%