Learn More
3-(2-piridil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15449918 250 mg 250 miligramos
15429918 1 g 1 g
15439918 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15449918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63291.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37535-52-7
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00237245
Clave InChI PDRJLZDUOULRHE-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo 3-2-pyridyl-d-alanine, r-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, d-2-pyridylalanine, 2r-2-amino-3-pyridin-2-yl propanoic acid, h-d-2-pal-oh, 2'-pyridyl-d-ala, 3-2-pyridyl-d-ala-oh, d-3-2-pyridyl-alanine, r-2-pyridylalanine, 2-pyridyl-d-ala
PubChem CID 7019768
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-piridina-2-ilpropanoico
SMILES C1=CC=NC(=C1)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Pyridyl)-D-alanine
Beilstein 6478361
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido