Learn More
Ácido 3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)bencenoborónico, 97 %
Código de producto. 15410556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15410556 250 mg 250 miligramos
15400556 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15410556
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53286.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-50-2
Fórmula molecular C10H13BO4
Peso molecular (g/mol) 208.02
Número MDL MFCD04973736
Clave InChI NSDRSKQWUQJUAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenylboronic acid, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl boronic acid, 2-3-boronobenzene-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-3-boronophenyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl benzeneboronic acid, 3-boronoacetophenone ethylene acetal, boronic acid,b-3-2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl phenyl
PubChem CID 3674880
Nombre IUPAC ácido [3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)fenil]borónico
SMILES CC1(OCCO1)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.02
Porcentaje de pureza 97%