Learn More
3-(2-furil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10401504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10401504 5 g 5 g
10586314 250 mg 250 miligramos
10786764 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 10401504
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46114DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 102269-42-1
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD04039071
Clave InChI SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
Nombre IUPAC 3-(furan-2-il)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Furyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%