Learn More
3-(2-Bromoacetil)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722513 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10021984 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
2 options
Código de producto. 10722513
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB07593DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50916-55-7
Fórmula molecular C9H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 224.06
Número MDL MFCD00833267
Clave InChI XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile
PubChem CID 2735867
Nombre IUPAC 3-(2-bromoacetil)benzonitrilo
SMILES BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal BrCH2C(O)C6H4CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza 95%