Learn More
3-(2-Aminoetil)-5-bromoindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470459 250 mg 250 miligramos
15450459 1 g 1 g
15460459 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63653.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3610-42-2 | C10H11BrN2 | 239.116 g/mol
N-Boc-O-benzyl-D-tyrosine is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-O-bencil-D-tirosina se utiliza como intermedio para la investigación farmacéutica y química.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3610-42-2
Fórmula molecular C10H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 239.116
Número MDL MFCD00130169
Clave InChI CGHUQJRRADEHTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77158
Nombre IUPAC 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)etanamina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Aminoethyl)-5-bromoindole
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromotryptamine, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethanamine, 5-bromo-1h-indole-3-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine,5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 1h-indole-3-ethanamine, 5-bromo, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethylamine, 5-bromo-tryptamine, 5-br-t, 3-2-aminoethyl-5-bromoindole
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido