Learn More
Ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391299
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
Código de producto. 10551463
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB00572EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3919-76-4
Fórmula molecular C11H7Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 272.08
Número MDL MFCD00051658
Clave InChI WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2',6'-dichlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, pubchem8684, dicloxacillin impurity d, acmc-1cmb3, pyridinium hydroxy propyl sulphobetaine; pps-oh, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 77521
Nombre IUPAC ácido 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.09
Porcentaje de pureza 97%