Learn More
Ácido 3-(2,3-dimetoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid |
| Punto de fusión | 58°C to 60°C |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.23 |
| Porcentaje de pureza | 96% |