Learn More
Ácido 3-(2,3-dimetoxifenil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15417447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
15417447 1 g 1 g
15427447 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15417447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34491.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10538-48-4
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.229
Número MDL MFCD00029821
Clave InChI QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 314929
Nombre IUPAC ácido 3-(2,3-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 96%