Learn More
3-(2,2,3-trimetilnorborn-5-il)acrilato de ciclohexilo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate |
| Color | Marrón |
| Temperatura de inflamación | >149°C (300°F) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.45 |
| Forma física | Líquido |